Merck
SML0698
Sigma-Aldrich
CID 11210285 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine hydrochloride, AMBMP, N4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-6-(3-methoxyphenyl)-2,4-pyrimidinediamine hydrochloride, Wnt Agonist
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,100
25 MG
¥56,200
¥19,100
出荷予定日2025年5月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,100
25 MG
¥56,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18N4O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
386.83
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥19,100
出荷予定日2025年5月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(Cc3cc4c(cc3)OCO4)c1nc(nc(c1)c2cc(ccc2)OC)N
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
InChI Key
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
CID 11210285 hydrochloride has been used as a Wnt agonist.[1]
生物化学的/生理学的作用
CID 11210285 is a cell-permeable, potent and selective activator of Wnt signaling without inhibiting GSK-3β.
CID 11210285 is a cell-permeable, potent and selective activator of Wnt signaling without inhibiting GSK-3β. CID 11210285is a Wnt agonist.
その他情報
Light sensitve and air sensitive.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML0698-5MG:
SML0698-VAR:
SML0698-25MG:
SML0698-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The activation of Wnt signaling by a STAT6-dependent macrophage phenotype promotes mucosal repair in murine IBD.
Cosin-Roger J, et al.
Mucosal Immunology, 9(4), 986-986 (2016)
Amalia Rosner et al.
Developmental biology, 448(2), 320-341 (2018-11-06)
Inhibitors of Apoptosis Protein (IAP) genes participate in processes like apoptosis, proliferation, innate immunity, inflammation, cell motility, differentiation and in malignancies. Here we reveal 25 IAP genes in the tunicate Botryllus schlosseri's genome and their functions in two developmental biology
質問
  1. What other vehicles can be used for the administration of the agonist in a mouse model? It can be administered locally (bone tissue) or only systemically?
    1 回答
    1. This product has not been tested for in vivo or in vitro applications. The method of administration will need to be validated by the end user. It may be helpful to view peer-reviewed articles. Please see the two publications below :
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5662016/
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8565963/