アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(NCCO)c1c(ccc(c1)c2[s]c(nc2C)NC(=O)C)Cl
InChI
1S/C14H16ClN3O4S2/c1-8-13(23-14(17-8)18-9(2)20)10-3-4-11(15)12(7-10)24(21,22)16-5-6-19/h3-4,7,16,19H,5-6H2,1-2H3,(H,17,18,20)
InChI Key
JFVNFXCESCXMBC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0546-25MG:
SML0546-BULK:
SML0546-VAR:
SML0546-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology