アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C=CC(=O)c1ccc(cc1)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-25-19-21-26(22-20-25)27(29)23-24-28(30)31/h19-24H,2-18H2,1H3,(H,30,31)
InChI Key
ZBESASFHIWDSCJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0075-5MG:
SML0075-BULK:
SML0075-VAR:
SML0075-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Phospholipase A2 (PLA2) enzymes hydrolyze glycerophospholipids, yielding arachidonic acid; inhibition targets eicosanoid biosynthesis.