Merck
SMB00380
Sigma-Aldrich
(−)-Asarinin
≥98% (HPLC)
別名:
(-)-Episesamin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥49,900
¥49,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥49,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18O6
CAS番号:
分子量:
354.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥49,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
120-122 °C (lit.)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1Oc2ccc(cc2O1)[C@@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
PEYUIKBAABKQKQ-WZBLMQSHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Asarinin is a component of sesame oil formed by the epimerization of sesamin.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)