Merck
SMB00312
Sigma-Aldrich
3-N-Butylphthalide
≥98% (HPLC)
別名:
3-N-Butylphthalide, 3-Butylphthalide, 3-N-butyl-phthalide, butylphthalide, n-Butylphthalide, 3-Butylisobenzofuran-1(3H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O2
CAS番号:
分子量:
190.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
liquid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C2=CC=CC=C2C(CCCC)O1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
HJXMNVQARNZTEE-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-N-Butylphthalide (NBP) is a compound found in Chinese celery seed extracts that can improve cognitive functions and may decrease Amyloid-beta levels in Alzheimer′s disease. NBP has antioxidant activities and may protect against oxidative/nitrosative stress, mitochondrial impairment and apoptosis.
調製ノート
Centrifuge vial before use to aid in recovery of material.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00312-VAR:
SMB00312-100MG:
SMB00312-25MG:
SMB00312-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)