Merck
365645
Sigma-Aldrich
アンドログラホリド
98%
別名:
3-デヒドロアンドログラホリド, アンドログラフィシドアグリコン, アンドログラフィス
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥8,560
500 MG
¥22,200
¥8,560
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥8,560
500 MG
¥22,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O5
CAS番号:
分子量:
350.45
Beilstein:
42762
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,560
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −126°, c = 1.5 in acetic acid
mp
229-232 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H](C\C=C3/[C@H](O)COC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI Key
BOJKULTULYSRAS-OTESTREVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生理活性ジテルペンラクトンであるアンドログラホリドは、伝統薬に使用される植物であるAndrographis paniculata(センシンレン)の主成分です。抗炎症作用[1]、抗マラリア作用、抗がん作用[2]、肝保護作用など、さまざまな生物学的活性があることが知られています。[3]デングウイルスに対する強力な抗ウイルス効果も示します。[4]
アプリケーション
  • 厳格なケムインフォマティクスによるスクリーニングを通じた Keap1-Nrf2 経路に対するアンドログラホリドをベースとした薬剤候補:この研究では、抗酸化防御機構に重要な役割を果たす Keap1-Nrf2 経路を標的とする革新的な薬剤候補として、潜在的なアンドログラフホリド誘導体が同定されました。このアプローチは、酸化ストレス関連疾患を緩和する治療法の開発における化合物′の多様性を強調しており、学術界およびバイオテクノロジー分野の両方において、化学者や材料科学者にとって重要な関心領域となっています(Jain and Sudandira Doss, 2023)。
  • TMT ベースの定量的プロテオミクスにより、LPS 誘発性肝障害におけるアンドログラフホリドの標的を解明:肝障害モデルにおけるアンドログラフホリドによるプロテオミクス変化の調査により、その治療メカニズムに関する洞察が得られ、炎症および肝疾患の治療薬としての可能性が浮き彫りになりました。これは、製薬および生化学分野の研究開発にとって重要なものです(Ge et al., 2023)。
  • 機能プロテオミクスによる共有結合性天然物の標的と抗癌メカニズムの調査:この研究では、抗癌特性の観点からアンドログラフホリドの役割を評価し、分子レベルでの相互作用の詳細な分析を提供しています。これは、新規の癌治療に取り組む材料科学者や化学者にとって不可欠なものです(Zhao et al., 2023)。
生物化学的/生理学的作用
抗炎症作用を有するジテルペノイドラクトン。同種異系刺激および補体に誘発されるマクロファ-ジの走化性移動につながるT細胞増殖を阻害します。in vitroで数種のがん細胞株の増殖を阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
365645-100MG:
365645-500MG:
365645-VAR:
365645-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro and in vivo anti-inflammatory effects of andrographolide.
Abu-Ghefreh Ala'AA, et al.
International Immunopharmacology, 9(3), 313-318 (2009)
Hepatoprotective activity of andrographolide from Andrographis paniculata against carbontetrachloride.
Handa SS and Sharma A.
The Indian Journal of Medical Research, 92, 276-283 (1990)
Activity of andrographolide against dengue virus.
Panraksa P, et al.
Antiviral Research, 139, 69-78 (2017)
Eugenie Mussard et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-21)
Andrographis paniculata (Burm.f.) has long been used in ayurvedic medicine through its anti-inflammatory properties. However, its protective effect of skin aging has not been studied in vitro. This study aimed to investigate the anti-aging effects of methanolic extract (ME), andrographolide
Jonathan Chee Woei Lim et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 39(3), 300-310 (2011-10-25)
1. Andrographis paniculata (Burm. f) Nees, commonly known as 'king of bitters', is a herbaceous plant belonging to the Family Acanthaceae. It has been widely used for centuries in Asian countries like China, India, Thailand and Malaysia for the treatment of
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is the andrographolide can be detected by spectrophotometry UV-VIS ???
    1 回答
    1. Due to the presence of pi bonds in the molecular structure, Andrographolide has chromophores. As a result, this compound may be detected by UV-Vis spectrophotometry.
      Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.pharmahealthsciences.net/pdfs/volume7-issue12019/8.vol7-issue1-2019-MS-15711.pdf