Merck
SMB00291
Sigma-Aldrich
ステアリドン酸
≥99%
別名:
ステアリドン酸, ステアリドネート, モロクチン酸, (6Z,9Z,12Z,15Z)-オクタデカテトラエン酸, 6Z,9Z,12Z,15Z-オクタデカテトラエン酸, all-cis-6,9,12,15-オクタデカテトラエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥27,000
5 MG
¥109,000
¥27,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥27,000
5 MG
¥109,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28O2
CAS番号:
分子量:
276.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥27,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10,12-13H,2,5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-
InChI Key
JIWBIWFOSCKQMA-LTKCOYKYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
18炭素のω-3脂肪酸であり、エイコサペンタエン酸(EPA)およびドコサヘキサエン酸(DHA)の食物性前駆物質です。種油には少量のステアリドン酸が含まれます。
ステアリドン酸は、18炭素を含む多価不飽和脂肪酸(PUFA)です。エイコサペンタエン酸(EPA)およびドコサヘキサエン酸(DHA)の食物前駆体であるω-3脂肪酸のクラスに属します。[1][2] ステアリドン酸は、種子油に少量含まれています。[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00291-1MG-PW:
SMB00291-1MG:
SMB00291-5MG:
SMB00291-BULK:
SMB00291-5MG-PW:
SMB00291-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stearidonic acid (18: 4n?3): Metabolism, nutritional importance, medical uses and natural sources.
Guil?Guerrero J L
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(12), 1226-1236 (2007)
Sofia Morais et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-21)
Very long-chain fatty acids (VLC-FA) play critical roles in neural tissues during the early development of vertebrates. However, studies on VLC-FA in fish are scarce. The biosynthesis of VLC-FA is mediated by elongation of very long-chain fatty acid 4 (Elovl4)
Angela Oboh et al.
Lipids, 52(10), 837-848 (2017-09-01)
Elongation of very long-chain fatty acid 4 (Elovl4) proteins participate in the biosynthesis of very long-chain (>C
Protein kinase inhibition by ω-3 fatty acids.
Mirnikjoo B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(14), 10888-10896 (2001)
J L Fidalgo Rodríguez et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1861(8), 1428-1436 (2019-06-13)
Unsaturated fatty acids (UFAs) are known to lower the level of sterols in blood, which accounts for their cardioprotective effect. To understand the molecular basis of this effect, Langmuir monolayer studies have been performed. A series of UFAs differing in