Merck
SMB00101
Sigma-Aldrich
Clerodin
≥90% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34O7
CAS番号:
分子量:
434.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1C[C@H](OC(C)=O)[C@]2(COC(C)=O)[C@H](CCC[C@]23CO3)[C@@]1(C)[C@@H]4C[C@H]5C=CO[C@H]5O4
InChI
1S/C24H34O7/c1-14-10-20(30-16(3)26)24(13-28-15(2)25)18(6-5-8-23(24)12-29-23)22(14,4)19-11-17-7-9-27-21(17)31-19/h7,9,14,17-21H,5-6,8,10-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19+,20+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
CNIWQELMLPUFOS-NVSXQWMQSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00101-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)