Merck
PHL89545
Fraxin
phyproof® Reference Substance
別名:
7,8-Dihydroxy-6-methoxycoumarin 8-β-D-glucopyranoside, 8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-6-methoxycoumarin, Fraxetin 8-β-D-glucopyranoside, Fraxetol-8-glucoside, Fraxoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥41,600
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥41,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18O10
CAS番号:
分子量:
370.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c1O
InChI
1S/C16H18O10/c1-23-7-4-6-2-3-9(18)25-14(6)15(11(7)20)26-16-13(22)12(21)10(19)8(5-17)24-16/h2-4,8,10,12-13,16-17,19-22H,5H2,1H3/t8-,10-,12+,13-,16+/m1/s1
InChI Key
CRSFLLTWRCYNNX-QBNNUVSCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89545-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)