Merck
SHC004H
Sigma-Aldrich
MISSION® TurboGFP shRNAコントロールトランスダクション粒子
High Titer, shRNA sequence targeting tGFP
別名:
MISSION®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
テクニック
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MISSION® TurboGFP shRNAコントロールトランスダクション粒子にはTurboGFPを標的とするshRNA配列が含まれています。TurboGFP shRNAコントロール粒子は、MISSION TurboGFPポジティブコントロールベクターやTurboGFPを発現する細胞株を使用した実験でノックダウンのポジティブコントロールとして有効です。TurboGFPは、カイアシ類Pontellina plumataからクローニングされた緑色蛍光タンパク質copGFPが改良された変異型の分子です。
TurboGFP shRNAコントロールトランスダクション粒子は、既知配列のレンチウイルスプラスミドpLKO.1-puro-TurboGFP shRNA(製品番号SHC004)から作製されています。適合するパッケージングプラスミドと同時トランスフェクションすることにより、パッケージング細胞中(HEK293T)に自己不活性化した複製能力のないウイルス粒子が作製されます。さらに、コントロールトランスダクション粒子は水泡性口内炎ウイルスエンベロープG糖タンパク質(VSV-G)でシュードタイピングされていることから、様々な哺乳動物細胞の形質導入が可能です。109 TU/mL(p24力価測定)のレンチウイルス粒子を200 μLの凍結ストック液としてご提供しています。
この製品はウイルス力価が高くなっているので、形質導入が困難な細胞や大量の細胞への形質導入が必要な場合に最適です。
MISSION® shRNAクローンを用いた実験を行う際には、ノックダウン結果を正確に解釈するために、実験計画において適切なコントロールを選択することが重要です。The MISSION Control Transduction Particleは、トランスダクション効率をモニターするための重要なポジティブコントロールです。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
アプリケーション
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
構成
高力価のコントロールは、10× 20 μLで提供されます。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)