Merck
SAB5702165
Sigma-Aldrich
Anti-Hsp90β Antibody, clone 7C6J0, Rabbit Monoclonal
別名:
D6S182,HSP84,HSP90B,HSPC2,HSPCB,Hsp90 beta,HSP90AB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7C6J0, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
85 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.245 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MPEEVHHGEEEVETFAFQAEIAQLMSLIINTFYSNKEIFLRELISNASDALDKIRYESLTDPSKLDSGKELKIDIIPNPQERTLTLVDTGIGMTKADLINNLGTIAKSGTKAFMEALQAGADISMIGQFGVGFYSAYLVAEKVVVITKHNDDEQYAWESSAGGSFTVRADHGEPIGRGTKVILHLKEDQTEYLEERRVKEVVKKHSQFIGYPITLYLEKEREKEISDDEAEEEKGEKEEEDKDDEEKPKIEDVGSDEEDDSGKDKKKKTKKIKEKYIDQEELNKTKPIWTRNPDDITQEE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSP90AB1(3326)
詳細
This gene encodes a member of the heat shock protein 90 family; these proteins are involved in signal transduction, protein folding and degradation and morphological evolution. This gene encodes the constitutive form of the cytosolic 90 kDa heat-shock protein and is thought to play a role in gastric apoptosis and inflammation. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes have been identified on multiple chromosomes. [provided by RefSeq, Dec 2012]
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human Hsp90β (NP_031381.2).
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)