安全性情報
SAB5701994
Sigma-Aldrich
Anti-CTR1/SLC31A1 Antibody, clone 4C10C5, Rabbit Monoclonal
別名:
SLC31A1, COPT1, CTR1, solute carrier family 31 member 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4C10C5, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
32 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
0.33 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MDHSHHMGMSYMDSNSTMQPSHHHPTTSASHSHGGGDSSMMMMPMTFYFGFKNVELLFSGLVINTAGEMAGAFVAVFLLAMFYEGLKIARESLLRKSQVS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTR1(1317)
詳細
The protein encoded by this gene is a high-affinity copper transporter found in the cell membrane. The encoded protein functions as a homotrimer to effect the uptake of dietary copper.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CTR1/SLC31A1 (O15431).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5701994-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)