The concentration of this product varies from lot to lot and may range from 2.0 - 5.0 mg/mL. This lot-specific concentration if reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/b8895#product-documentation
おすすめの製品
由来生物
goat
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:200,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800
western blot: 1:400,000-1:800,000 using using an assay detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Biotin antibody reacts with rabbit serum and rabbit IgG. The product does not cross-react with human IgG.
特異性
免疫原
アプリケーション
- Immunofluorescence[1]
- Immunohistochemistry
- Western blot
- Direct enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
その他情報
物理的形状
調製ノート
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
B8895-BULK:
B8895-VAR:
B8895-1ML:
B8895-.5ML:
B8895-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
what is the concentration of this antibody?
1 回答-