This product is prediluted and ready to use. The concentration is proprietary.
おすすめの製品
由来生物
goat
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
IHC Select
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
Blocking Reagent
Primary Antibody (Rabbit IgG) or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody (Gt X Rb IgG)
Streptavidin-Enzyme Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this reagent in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
21537:
試験成績書(COA)