安全性情報
SAB5700770
Sigma-Aldrich
Anti-Ki67 antibody produced in rabbit
別名:
KIA, Ki67, MIB-, MIB-1, MKI67, PPP1R105, marker of proliferation Ki-67
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥69,000
¥69,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥69,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥69,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
319
358
交差性
rat, mouse, human
濃度
2.76 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MKI67(4288)
詳細
This gene encodes a nuclear protein that is associated with and may be necessary for cellular proliferation. Alternatively spliced transcript variants have been described. A related pseudogene exists on chromosome X.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1200-1300 of human Ki67 (NP_001139438.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700770-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. what kind of the antigen retrieval solucion to use?
    1 回答
    1. It is recommended to use the Microwave antigen retrieval method. Solution: 10 mM sodium citrate (Product No. C8532) buffer pH 6.0, 1 mM EDTA (Product No. ED4SS).
      Please view the immunohistochemistry protocol for more information: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/immunohistochemistry/immunohistochemistry-protocol