クローン
Ber-ACT8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
nonhuman primates, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1.5 μg/mL
アクセッション番号
P38570
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAE(3682)
詳細
The mouse monoclonal antibody Ber-ACT8 recognizes CD103 (alpha E integrin), a type I transmembrane glycoprotein primarily found on intestinal intraepithelial lymphocytes.
免疫原
HTLV-1 induced human T cell line MAPS16
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700862-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ