Merck
SAB4502903
Sigma-Aldrich
Anti-Synapsin1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Brain protein 4.1, SYN-1, synapsin I
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥80,700
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥80,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 73 kDa
交差性
rat, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYN1(6853)
詳細
Anti-Synapsin1 Antibody detects endogenous levels of total Synapsin1 protein.
Synapsin I (SYN1) is a synaptic vesicle associated protein. It is present in the central nervous system like olfactory bulb, cerebral cortex, hippocampus, basal ganglia, thalamus, hypothalamus, cerebellum, pons-medulla, spinal cord and posterior pituitary gland. SYN1 is found in the nucleus and cytoplasm of granule cells, and in the glomerular synaptic complex of the cerebellum. It is located in human chromosome Xp11.3.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Synapsin1.
Immunogen Range: 26-75
生物化学的/生理学的作用
Synapsin I (SYN1) plays an important role in neurotransmitter release, exocytosis of the synaptic vesicles, neurite elongation and synaptogenesis. Brain dysfunction occurs due to improper expression of synapsin I.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evidence for a Turner syndrome locus or loci at Xp11. 2-p22. 1.
Zinn AR, et al.
American Journal of Human Genetics, 63(6), 1757-1766 (1998)
Increased synapsin I expression in cerebral malaria.
Thonsranoi K, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(11), 13996?14004-13996?14004 (2015)