安全性情報
AB2251-I
Sigma-Aldrich
抗VGluT2抗体
serum, from guinea pig
別名:
Vesicular glutamate transporter 2, Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporte, Solute carrier family 17 member 6, VGluT2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, mouse
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
81
由来生物
guinea pig
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
小胞グルタミン酸トランスポーター2(UniProt:Q9JI12、別名:分化関連BNPI、分化関連Na(+)依存性無機リン酸共輸送体、溶質輸送体ファミリー17メンバー6、VGluT2)は、ラット種においてSlc17a6(別名:Dnpi、VGlut2)遺伝子(Gene ID:84487)によってコードされています。小胞グルタミン酸トランスポーター(VGluT)は、主要な興奮性神経伝達物質のグルタミン酸塩をシナプス前末端内のシナプス小胞へアップロードして、その後にシナプス間隙で調節放出できるようにする役割を担うプロトン依存性輸送体です。マウスで実施した研究によれば、VGluT1とVGluT2は生体機能にとって極めて重要であるのに対し、Vglut3ノックアウトマウスは、聴覚障害の存在と不安の進展、および離散的な自発運動表現型があるにも関わらず、通常の平均余命を示すことが分かっています。 VGluT1およびVGluT2発現ニューロンは、脳内の標準的なグルタミン酸作動性ニューロンの大部分を占め、VGluT1が主要なサブタイプであり、脳内グルタミン酸の小胞輸送全体の約80%を担っています。対照的にVGluT3は、背側および腹側線条体のコリン作動性介在ニューロン、皮質および海馬のGABA作動性バスケット細胞亜集団、セロトニン作動性ニューロンなどの、グルタミン酸以外の伝達物質を用いる非グルタミン酸作動性ニューロンの離散集団に見られ、局所伝達の調節への関与はごくわずかです。ラットVGluT2は、7細胞質ドメインと6液胞ドメインを伴う12膜貫通(a.a.72-92、126-146、149-169、178-198、217-237、245-265、311-331、350-370、387-407、410-430、444-464、478-498)タンパク質であり、そのNおよびC末端尾部(a.a.1-71および499-582)の両方が細胞質側に露出しています。
特異性
このポリクローナル抗体は、VGluT2 C末端配列をターゲットとします。
免疫原
エピトープ:C末端。
ラットVGluT2のC末端配列に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗VGluT2抗体は、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色を用いたVGluT2の検出がバリデーションされています。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、マウスおよびラット脳組織切片でVGluT2を検出できます。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
シナプスおよびシナプス生物学
品質
ラット脳膜抽出物でウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、10 µgのラット脳膜抽出物でVGluT2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約56 kDa。算出値:64.58/64.56 kDa(ラット/マウス)。予測よりも小さいバンドサイズは、報告されている見かけの分子量と一致しています(Zhang, S., et al. (2015).Nat. Neurosci. 18(3):386-392; Moechars, D., et al. (2006).J. Neurosci. 26(46):12055-12066)。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含むモルモットポリクローナル抗体血清。
未精製。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2251-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Natália Madeira et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 30(7), 4064-4075 (2020-03-13)
The acquisition of fear memories involves plasticity of the thalamic and cortical pathways to the lateral amygdala (LA). In turn, the maintenance of synaptic plasticity requires the interplay between input-specific synaptic tags and the allocation of plasticity-related proteins. Based on
Si-Qiang Ren et al.
Neuron, 104(2), 385-401 (2019-08-03)
The frontal area of the cerebral cortex provides long-range inputs to sensory areas to modulate neuronal activity and information processing. These long-range circuits are crucial for accurate sensory perception and complex behavioral control; however, little is known about their precise
Laura Modol et al.
Neuron, 105(1), 93-105 (2019-11-30)
The developmental journey of cortical interneurons encounters several activity-dependent milestones. During the early postnatal period in developing mice, GABAergic neurons are transient preferential recipients of thalamic inputs and undergo activity-dependent migration arrest, wiring, and programmed cell-death. Despite their importance for
Naoya Murao et al.
PloS one, 12(11), e0187213-e0187213 (2017-11-02)
Incretins (GLP-1 and GIP) potentiate insulin secretion through cAMP signaling in pancreatic β-cells in a glucose-dependent manner. We recently proposed a mechanistic model of incretin-induced insulin secretion (IIIS) that requires two critical processes: 1) generation of cytosolic glutamate through the
Damien Jullié et al.
Neuron, 105(4), 663-677 (2019-12-16)
A major function of GPCRs is to inhibit presynaptic neurotransmitter release, requiring ligand-activated receptors to couple locally to effectors at terminals. The current understanding of how this is achieved is through receptor immobilization on the terminal surface. Here, we show