Merck
S193
Sigma-Aldrich
抗シナプシンI ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
Anti-EPILX, Anti-MRX50, Anti-SYN1a, Anti-SYN1b, Anti-SYNI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
分子量
antigen ~80 kDa (Synapsin Ia)
化学種の反応性
rat, mouse, human, bovine
テクニック
dot blot: 1:1000
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2000
immunoprecipitation (IP): 1 μg
indirect immunofluorescence: 1:2000
western blot: 1:1000
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYN1(6853)
mouse ... Syn1(20964)
rat ... Syn1(24949)
関連するカテゴリー
詳細
シナプシンI(1aと1b)は、CNS(中枢神経系)やPNS(末梢神経系)のシナプス小胞の細胞質面に存在する2つのほぼ同じリン酸タンパク質を指します。神経末端においてシナプシンI(シナプシンIaとIbはまとめてシナプシンIと呼ぶ)の局在確認と検出で使用される可能性があります。SYN1遺伝子は、ヒト染色体Xp11.3-p11.23にマッピングされています。
免疫原
ウシ脳由来のシナプシンI。
アプリケーション
この抗体の使用が成功しているアプリケーションおよび関連するピアレビュー論文は以下に記載しています。
ラビットポリクローナル抗シナプシンI抗体は、神経末端におけるシナプシンI(シナプシンIaとIb(約80 kDaと77 kDa)はまとめてシナプシンIと呼ばれます)の局在確認と検出に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
シナプシンIは、軸索形成とシナプス形成の制御に関与しており、そこでcAMP、カルシウム・カルモデュリン、マイトジェン、およびサイクリンなどに活性化されるものを含めたさまざまなタンパク質キナーゼの基質として機能します。この抗体は、シナプシンI二量体と強く反応します。シナプシンIは、小胞輸送に関与しています。この遺伝子における変異は、家族性てんかんや自閉症スペクトラム障害の既知の原因の1つです。
物理的形状
凍結乾燥品 (5 mM重炭酸アンモニウム)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S193-10UG:
S193-10UG-PW:
S193-10UG-I:
S193-BULK:
S193-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
DNA hypomethylation of Synapsin II CpG islands associates with increased gene expression in bipolar disorder and major depression.
Cruceanu C, et al.
BMC Psychiatry, 16(1), 286-286 (2016)
PRICKLE1 interaction with SYNAPSIN I reveals a role in autism spectrum disorders.
Paemka L, et al.
PLoS ONE, 8(12), e80737-e80737 (2013)
Synapsin I (protein I), a nerve terminal-specific phosphoprotein. III. Its association with synaptic vesicles studied in a highly purified synaptic vesicle preparation.
Huttner W B, et al.
The Journal of Cell Biology, 96(5), 1374-1388 (1983)
Andrew San Antonio et al.
The Journal of comparative neurology, 522(6), 1333-1354 (2013-10-30)
The hippocampal CA2 subfield was initially identified by Lorente de Nó as an anatomically distinct region based on its cytoarchitectural features. Although there is an enormous body of literature on other hippocampal subfields (CA1 and CA3), relatively little is known
Synapsin III: role in neuronal plasticity and disease.
Porton B, et al.
Seminars in Cell & Developmental Biology, 22(4), 416-424 (2011)