安全性情報
SAB4300150
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PPP1R1B (pThr75) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-DARPP-32 antibody produced in rabbit, Anti-DARPP32 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ20940 antibody produced in rabbit, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥69,280
¥69,280
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥69,280
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥69,280
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~32 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(A-Y-TP-P-P)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr75)
遺伝子情報
human ... PPP1R1B(84152)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 75 (A-Y-T(p)-P-P), according to the protein PPP1R1B.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Inhibitor of protein-phosphatase 1.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300150-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)