SAB4200799
Anti-Shiga Toxin 1, B Subunit-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone 13C4, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-SLT-1 B subunit, Anti-SLT-1b, Verocytotoxin 1 subunit B, Anti-Shiga-like toxin 1 subunit B, Anti-Verotoxin 1 subunit B, Anti-stxB
サイズを選択してください
¥77,100
サイズを選択してください
About This Item
¥77,100
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
13C4, monoclonal
詳細
Research area: Microbiome
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
E. coli
保管条件
protect from light
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 2-4 μg/test using human RAMOS cells pretreated with recombinant Shiga toxin 1, B subunit
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SAB4200799-VAR:
IRO97017:
SAB4200799-BULK:
SAB4200799-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)