SAB4200223
Anti-phospho-TDP-43 [pSer409] antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-phospho-ALS10, Anti-phospho-TAR DNA binding protein 43, Anti-phospho-TARDBP, Anti-phospho-TARDP43
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~43 kDa
交差性
mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 and A431 cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer409)
遺伝子情報
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
詳細
免疫原
アプリケーション
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200223-BULK:
SAB4200223-200UL:
SAB4200223-VAR:
SAB4200223-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)