Merck
SAE0069
Sigma-Aldrich
コレラトキシンBサブユニット
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, enterotoxin
別名:
CTB, CTxB, ToxB, コレラエンテロトキシンγ鎖, コレラエンテロトキシンB鎖, コレラエンテロトキシンサブユニットB, コレラゲノイド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 μG
¥67,800
¥67,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 μG
¥67,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥67,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
コレラトキシンBサブユニット, recombinant, expressed in HEK 293 cells, subunit A free
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
比活性
(Binds to GM1 ganglioside. The binding EC50 is lower than 1 ug/ml)
分子量
pentamer observed mol wt ~70 kDa by SDS-PAGE (non-reducing)
calculated mol wt 13 kDa
observed mol wt ~13 & 20 kDa by SDS-PAGE (reducing)
溶解性
H2O: soluble 11 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
詳細
このタンパク質は組み換え型であるため、毒性の強いコレラ毒素 Aサブユニットが混入していません。
ネイティブCTXBに対する本製品の利点は、微量のコレラ菌や強毒性のコレラトキシンAサブユニットのコンタミネーションがないことです。本製品は、ヒトHEK293細胞で発現された、C末端にヒスタグを持つ計算分子量13 kDa(アミノ酸Thr22-Asn124)のタンパク質です。
非還元条件下では、CTXBの五量体化と一致して、約70 kDaの五量体として移動します。
アプリケーション
コレラトキシンBサブユニットは、以下に使用されています:
  • カスパーゼ-4のエンドトキシン感受性測定におけるマクロファージの刺激および腹腔内投与。
  • 成熟ラットVmes神経細胞の二重免疫蛍光組織化学と組み合わせた、トランス神経節および後退性繊維追跡法。
物理的形状
0.22 μmのフィルターでろ過したPBS(pH 7.4)溶液を凍結乾燥して調製されています。
再構成
CTBの最終濃度が1 mg/mLになるように水で溶解すると、得られる溶液は、1倍のPBSを含むことになります。
アナリシスノート
ガングリオシドGM1でコーティングしたマルチウェルプレート、ウサギ抗コレラトキシンBサブユニット抗体、および二次抗体としてペルオキシダーゼ標識化ヤギ抗ウサギIgGを使用したELISAによって測定した活性です。結合の50%飽和は、≦1 μg/mLのコレラトキシンBサブユニットで達成されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAE0069-BULK:
SAE0069-500UG:
SAE0069-VAR:
SAE0069-500UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Si-Yuan Song et al.
Frontiers in neuroanatomy, 14, 600555-600555 (2020-12-18)
This study aimed to investigate the direct monosynaptic projections from cortical functional regions to the cerebrospinal fluid (CSF)-contacting nucleus for understanding the functions of the CSF-contacting nucleus. The Sprague-Dawley rats received cholera toxin B subunit (CB) injections into the CSF-contacting