スキップする
E8656
Heat-Labile Enterotoxin, B subunit (LTB)
from E. coli, >90% (SDS-PAGE), immunogen, lyophilized powder
別名:
LTB
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
500 μg
カートの在庫状況を確認する
¥58,200
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
¥58,200
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
易熱性エンテロトキシンBサブユニット(LTB) 大腸菌由来, recombinant, expressed in Pichia pastoris, >90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Heat-Labile Enterotoxin, B subunit (LTB) from E. coli has been used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Biochem/physiol Actions
易熱性エンテロトキシンBサブユニット(LTB)はミクログリア細胞の優れたマ-カ-です。加えて、組み換えLTBは、血清および粘膜の易熱性エンテロトキシン(LT)に対する強力な免疫応答を惹起します。また、LTBが強力な粘膜アジュバントとして使用できることも示されています。
毒素原性大腸菌(Escherichia coli)は易熱性エンテロトキシン(LT)を産生して下痢を引き起こします。LTはペリプラズムタンパク質で、1個のAサブユニット(LTA, 27 kDa)と、非共有結合的に環状5量体を形成する5個のBサブユニット(LTB, 各11.6 kDa)から構成されています。LTBは毒素受容体であるガングリオシドGM1(哺乳類細胞の表面に遍在的に存在する糖スフィンゴ脂質)に高い親和性を有します。ガングリオシドGM1はAサブユニットの標的細胞細胞質への輸送を促進し、その結果cAMPが持続的に合成され下痢を引き起こします。こうした特徴から、LTBは細胞表面にガングリオシドGM1が豊富に存在するミクログリア細胞の優れたマ-カ-となります。加えて、主に動物モデルを用いた複数の研究で、組み換えLTBが血清および粘膜のLTに対する強力な免疫応答を惹起することが示されました。また、LTBが強力な粘膜アジュバントとして使用できることも示されています。
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Physical form
易熱性エンテロトキシンBサブユニット溶液(0.2M NaCl, 3mM NaN3, 1mM EDTAナトリウムを含有する0.05M Trisバッファ-(pH 7.5)に溶解)からの凍結乾燥品。
Analysis Note
活性は、ガングリオシドGM1コ-トプレ-ト(製品番号 G7641)を用いたELISA法で測定しています。種々の濃度のLTBをガングリオシドGM1コ-トプレ-トのウェル内でインキュベ-トした後、抗コレラ毒素抗体(製品番号 C3062)および二次抗体としてペルオキシダ-ゼ標識ヤギ抗ウサギIgG抗体(製品番号 A0545)と反応させます。飽和結合率が50%となるLTB濃度は0.12μg/mLです。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C1655C8052C9972
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, >90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
description
FITC conjugate, lyophilized powder
description
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
description
biotin conjugate, lyophilized powder
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
E8656-0.5MG:4548173345956 + E8656-BULK: + E8656-VAR: + E8656-0.5MG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How is this recombinant protein purified?
    1 回答
    1. The protein is purified by a chromatography method
      More details are proprietary information.
      役に立ちましたか?
  2. What is the accession number for Product No. E8656, Heat-Labile Enterotoxin, B subunit (LTB) from E. coli?
    1 回答
    1. The accession number for Product No. E8656, Heat-Labile Enterotoxin, B subunit (LTB) from E. coli is AB011677.