安全性情報
SAB1409732
Sigma-Aldrich
Anti-TCOF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MFD1, treacle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 96.8 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TCOF1(6949)
詳細
This gene encodes a nucleolar protein with a LIS1 homology domain. The protein is involved in ribosomal DNA gene transcription through its interaction with upstream binding factor (UBF). Mutations in this gene have been associated with Treacher Collins syndrome, a disorder which includes abnormal craniofacial development. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
TCOF1 (NP_001008657.1, 1 a.a. ~ 958 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEARKRRELLPLIYHHLLRAGYVRAAREVKEQSGQKCFLAQPVTLLDIYTHWQQTSELGRKRKAEEDAALQAKKTRVSDPISTSESSEEEEEAEAETAKATPRLASTNSSVLGADLPSSMKEKAKAETEKAGKTGNSMPHPATGKTVANLLSGKSPRKSAEPSANTTLVSETEEEGSVPAFGAAAKPGMVSAGQADSSSEDTSSSSDETDVEGKPSVKPAQVKASSVSTKESPARKAAPAPGKVGDVTPQVKGGALPPAKRAKKPEEESESSEEGSESEEEAPAGTRSQVKASEKILQVRAASAPAKGTPGKGATPAPPGKAGAVASQTKAGKPEEDSESSSEESSDSEEETPAAKALLQAKASGKTSQVGAASAPAKESPRKGAAPAPPGKTGPAVAKAQAGKREEDSQSSSEESDSEEEAPAQAKPSGKAPQVRAASAPAKESPRKGAAPAPPRKTGPAAAQVQVGKQEEDSRSSSEESDSDREALAAMNAAQVKPLGKSPQVKPASTMGMGPLGKGAGPVPPGKVGPATPSAQVGKWEEDSESSSEESSDSSDGEVPTAVAPAQEKSLGNILQAKPTSSPAKGPPQKAGPVAVQVKAEKPMDNSESSEESSDSADSEEAPAAMTAAQAKPALKIPQTKACPKKTNTTASAKVAPVRVGTQAPRKAGTATSPAGSSPAVAGGTQRPAEDSSSSEESDSEEEKTGLAVTVGQAKSVGKGLQVKAASVPVKGSLGQGTAPVLPGKTGPTVTQVKAEKQEDSESSEEESDSEEAAASPAQVKTSVKKTQAKANPAAARAPSAKGTISAPGKVVTAAAQAKQRSPSKVKPPVRNPQNSTVLARGPASVPSVGKAVATAAQAQTGPEEDSGSSEEESDSEEEAETLAQVKPSGKTHQIRAALAPAKESPRKGAAPTPPGKTGPSAAQAGKQDDSGSSSEESDSDGEAPAAVTSAQDQESS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409732-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)