結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa
交差性
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
保管条件
protect from light
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tonsil or appendix
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
フローサイトメトリー/細胞選別(2論文)
免疫細胞化学(3論文)
免疫蛍光(13論文)
免疫組織化学(27論文)
ウエスタンブロッティング(2論文)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
C6198-.5ML:
C6198-VAR:
C6198-100UL:
C6198-.2ML:
C6198-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
抗体の構造、クラス、イムノグロブリンの基準値範囲に関する技術情報など、抗体を利用した作業の基礎をご説明します。