Merck
SAB1408554
Sigma-Aldrich
Anti-CALB1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CALB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~30 kDa
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALB1(793)
詳細
Calbindin is a calcium-binding protein belonging to the troponin C superfamily. It was originally described as a 27-kD protein induced by vitamin D in the duodenum of the chick. In the brain, its synthesis is independent of vitamin-D-derived hormones. Calbindin contains 4 active calcium-binding domains, and 2 modified domains that presumably have lost their calcium-binding capacity. The neurons in brains of patients with Huntington disease are calbindin-depleted. (provided by RefSeq)
免疫原
CALB1 (NP_004920.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAESHLQSSLITASQFFEIWLHFDADGSGYLEGKELQNLIQELQQARKKAGLELSPEMKTFVDQYGQRDDGKIGIVELAHVLPTEENFLLLFRCQQLKSCEEFMKTWRKYDTDHSGFIETEELKNFLKDLLEKANKTVDDTKLAEYTDLMLKLFDSNNDGKLELTEMARLLPVQENFLLKFQGIKMCGKEFNKAFELYDQDGNGYIDENELDALLKDLCEKNKQDLDINNITTYKKNIMALSDGGKLYRTDLALILCAGDN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)