Merck
SAB1407018
Sigma-Aldrich
抗NPC2抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HE1, MGC1333, NP-C2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~16.6 kDa
交差性
mouse, human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NPC2(10577)
詳細
This gene encodes a protein containing a lipid recognition domain. The encoded protein may function in regulating the transport of cholesterol through the late endosomal/lysosomal system. Mutations in this gene have been associated with Niemann-Pick disease, type C2 and frontal lobe atrophy. (provided by RefSeq)
免疫原
NPC2 (NP_006423.1, 1 a.a. ~ 151 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRFLAATFLLLALSTAAQAEPVQFKDCGSVDGVIKEVNVSPCPTQPCQLSKGQSYSVNVTFTSNIQSKSSKAVVHGILMGVPVPFPIPEPDGCKSGINCPIQKDKTYSYLNKLPVKSEYPSIKLVVEWQLQDDKNQSLFCWEIPVQIVSHL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)