Merck
SAB1300303
Sigma-Aldrich
Anti-OLFM1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-NOE1, Anti-Neuronal olfactomedin-related ER localized protein, Anti-Noelin, Anti-OLFM1, Anti-Olfactomedin-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥72,100
¥72,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥72,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥72,100
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OLFM1(10439)
詳細
Olfm1 shares extensive sequence similarity with the rat neuronal olfactomedin-related ER localized protein. While the exact function of this protein is not known, its abundant expression in brain suggests that it may have an essential role in nerve tissue.
免疫原
OLFM1 (NP_006325, 76-110)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human Olfm1.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)