安全性情報
SML1290
Sigma-Aldrich
PA-824
≥98% (HPLC)
別名:
(6S)- 6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-Imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (6S)-2-Nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-PA 824, PA 824, Pretomanid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥39,600
50 MG
¥87,500
¥39,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥39,600
50 MG
¥87,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12F3N3O5
CAS番号:
分子量:
359.26
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥39,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -40 to -48°, c = 1 in methanol
white to brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)CO[C@H]2C[n]3c(nc(c3)[N+](=O)[O-])OC2
InChI
1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1
InChI Key
ZLHZLMOSPGACSZ-NSHDSACASA-N
生物化学的/生理学的作用
Anti-tuberculosis drug
PA-824 is a pro-drug that has an effect on both replicating and non-replicating Mycobacterium tuberculosis. It is activated by deazaflavin (cofactor F420)-dependent nitroreducase.[1]
PA-824 is an anti-tuberculosis drug that exhibits multiple mechanism of action, including both cell wall inhibition and respiratory poisoning.
PA-824 is an anti-tuberculosis drug.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1290-50MG:
SML1290-10MG:
SML1290-BULK:
SML1290-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
イソニアジド analytical standard, ≥99% (TLC)
Supelco
I3377
イソニアジド
The mechanism of action of PA-824: novel insights from transcriptional profiling.
Manjunatha U, et al.
Communicative & Integrative Biology, 2(3), 215-218 (2009)