Merck
CHROMTH-RO
Roche
Chromozym TH
別名:
thrombin substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥66,700
100 MG
¥262,000
¥66,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥66,700
100 MG
¥262,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
¥66,700
Check Cart for Availability
アッセイ
90% (Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate (enzymatic))
90% (enzymatic)
品質水準
フォーム
powder
分子量
Mr 662.62
包装
pkg of 100 mg (11585398001)
pkg of 20 mg (10206849001)
メーカー/製品名
Roche
輸送温度
ambient
保管温度
20-25°C
詳細
Chromozym® TH is a chromophoric substrate mostly used to detect thrombin activity[1]
Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate
アプリケーション
Use Chromozym® TH as a substrate for the determination of serine proteases, specifically thrombin in aqueous solutions.[1]
品質
Contaminant: 1% free 4-nitraniline
シーケンス
Tosyl-glycyl-polyl-arginine-4-nitranilideacetate
調製ノート
Working concentration: Approximately 0.2 mM
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
A substrate solution (approx. 2 mM) is stable for at least 4 weeks if stored at 2 to 8 °C.
その他情報
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
法的情報
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Perzborn et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 3(3), 514-521 (2005-03-08)
BAY 59-7939 is an oral, direct Factor Xa (FXa) inhibitor in development for the prevention and treatment of arterial and venous thrombosis. BAY 59-7939 competitively inhibits human FXa (K(i) 0.4 nm) with > 10 000-fold greater selectivity than for other