サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥46,700 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥128,000 |
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥380,000 |
この商品について
¥46,700
製品名
N-Benzoyl-Pro-Phe-Arg-p-nitroanilide hydrochloride, protease substrate
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(=N)NCCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccc(cc4)N(=O)=O
InChI
1S/C33H38N8O6.ClH/c34-33(35)36-19-7-13-26(29(42)37-24-15-17-25(18-16-24)41(46)47)38-30(43)27(21-22-9-3-1-4-10-22)39-31(44)28-14-8-20-40(28)32(45)23-11-5-2-6-12-23;/h1-6,9-12,15-18,26-28H,7-8,13-14,19-21H2,(H,37,42)(H,38,43)(H,39,44)(H4,34,35,36);1H
InChI key
OGYWLWIIQPDFPW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility methanol: 25 mg/mL | solubility - | solubility DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless | solubility acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B2133-5MG: + B2133-1MG: + B2133-100MG: + B2133-BULK: + B2133-VAR: + B2133-25MG:
jan