色
white to off-white
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
NC1=CC=C(S(N([Na])C(C)=O)(=O)=O)C=C1.O
InChI
1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IHCDKJZZFOUARO-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S8647-VAR:
S8647-100G:
S8647-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)