Needed to be recrystallized - MS showed contamination with Na.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 1694
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
200-202 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
作用機序:原核生物における葉酸合成を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌、グラム陰性菌、クラミジア
耐性機序:ジヒドロプテロイン酸シンタ-ゼの変異または別の葉酸合成経路の利用。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S9876-250G:
S9876-1KG:
S9876-VAR:
S9876-100G:
S9876-500G:
S9876-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)