Merck
1624006
USP
スルファセトアミド ナトリウム塩 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Sulfacetamide sodium salt monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N2NaO3S · H2O
CAS番号:
分子量:
254.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfacetamide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC1=CC=C(S(N([Na])C(C)=O)(=O)=O)C=C1.O
InChI
1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IHCDKJZZFOUARO-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sulfacetamide sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Sulfacetamide Sodium Ophthalmic Ointment
  • Sulfacetamide Sodium Ophthalmic Solution
  • Sulfacetamide Sodium Topical Suspension
  • Sulfacetamide Sodium and Prednisolone Acetate Ophthalmic Ointment
  • Sulfacetamide Sodium and Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1624006-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)