アッセイ
99.0-101.0% (on dried basis)
形状
powder or crystals
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
色
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChI Key
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6256-25G-PW:
S6256-100G-PW:
S6256-BULK:
S6256-VAR:
S6256-25G:
S6256-100G:
試験成績書(COA)