スキップする
PP0540
GlycoProfile™ β-Elimination Kit
Sufficient for 24 samples
別名:
β-Elimination Glycan Kit, Glycan Removal Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥92,900
この商品について
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
¥92,900
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
conjugate
(O-linked)
Quality Segment
storage temp.
room temp
Application
新しい非還元性試薬を含む、GlycoProfile™シリーズのβ-水素脱離キットです。糖タンパク質からO結合型糖鎖を効率的かつ特異的に除去します。タンパク質やグリカンの破壊はほとんどありません。得られた産物はプロテオミクス分析やグライコミクス分析を行うことができます。
Preparation Note
本キットには、24サンプル(1サンプルは1~10 μg/μLの糖タンパク質溶液200 μL)分のO結合型脱グリコシル化に必要な試薬類および器具が含まれています。
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PP0200PP0510G4548
description
Sufficient for 24 samples
description
-
description
TFMS Deglycosylation System
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
conjugate
(O-linked)
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Sodium hydroxide solution, 5.0 M 60 μL
  • Microcon centrifugal filter unit, YM-10 membrane, NMWCO 10 kDa 24 ea
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • Centrifugal Filter Unit
    SDS
ピクトグラム
FlameCorrosion
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類
3 - Flammable liquids
引火点 (F)
82.0 °F - closed cup
引火点(°C)
27.79 °C - closed cup
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)