スキップする
T0318
トラニラスト
≥98% (HPLC), LTC4 inhibitor, powder
別名:
2-[[3-(3,4-ジメトキシフェニル)-1-オキソ-2-プロペニル]アミノ]安息香酸, 3,4-DAA, N-(3,4-ジメトキシシンナモイル)アントラニル酸, SB-252218, リザベン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥34,300
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥73,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H17NO5
CAS番号:
分子量:
327.33
UNSPSC Code:
41106500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥34,300
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
トラニラスト, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
166.2-168.2 °C (lit.)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Kissei
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
InChI key
NZHGWWWHIYHZNX-CSKARUKUSA-N
Gene Information
Application
トラニラストのマスト細胞表面受容体に対する効果が、マウス骨髄由来マスト細胞で研究されました。[1]
Biochem/physiol Actions
トラニラストは、抗喘息薬であり、刺激された単球でのLTC4 およびPGE2の形成を阻害して、マスト細胞の脱顆粒を防ぐ他、VEGF誘導性のin vivoでの血管新生を阻害し、また、in vitroでのヒト内皮細胞の増殖と管腔形成を阻害します。
抗喘息薬。刺激された単球のLTC4およびPGE2産生を阻害しますが、シクロオキシゲナ-ゼやリポキシゲナ-ゼの活性は阻害しません。マスト細胞の脱顆粒を阻害します。in vivoにおいてVEGF誘導性の血管新生を阻害し、in vitroでヒト血管内皮細胞の増殖および管形成を阻害します。進行性のTH1介在性自己免疫疾患を治療する薬剤として新たに分類されています。
また、トラニラストは、サイクリン依存性キナーゼ阻害剤-1(p21Waf1/Cip1)を阻害することで血管平滑筋細胞の増殖を阻害し、移植心冠動脈病変の治療に有用と考えられます。肥厚性瘢痕およびケロイドの治療に使用されます。トラニラストは腫瘍壊死因子(TNF-αおよびTGF-β2)を阻害し、ヒト網膜色素上皮細胞株(ARPE)において上皮間葉転換を妨害します。
Features and Benefits
本化合物は、キッセイにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML1915F8807P5624
T-26c ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1915
T-26c
FM19G11 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F8807
FM19G11
PD-118057 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P5624
PD-118057
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥40 mg/mL
solubility
DMSO: 9 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to light brown
color
light yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トラニラスト
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)