アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
protect from light
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)CCO\N=C(\C=C\c1ccc(O)cc1)c2ccccc2F.CN(C)CCO\N=C(\C=C\c3ccc(O)cc3)c4ccccc4F
InChI
1S/2C19H21FN2O2.C4H4O4/c2*1-22(2)13-14-24-21-19(17-5-3-4-6-18(17)20)12-9-15-7-10-16(23)11-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*3-12,23H,13-14H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2*12-9+,21-19-;2-1+
InChI Key
RNLKLYQQDLHHBH-ABDBJYMXSA-N
遺伝子情報
human ... HTR2A(3356)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
S7201-5MG:
S7201-25MG:
S7201-BULK:
S7201-VAR:
試験成績書(COA)