S8502
別名:
ヒヨスチンメチルブロミド, メトスコポラミンブロミド
S8502-1G
¥18,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
≥98% (HPLC)
powder
[α]25/D −25°, c = 5 in H2O(lit.)
white
H2O: 50 mg/mL
[Br-].[H][C@]12C[C@@H](C[C@]([H])([C@@]3([H])O[C@@]13[H])[N+]2(C)C)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
1S/C18H24NO4.BrH/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1
CXYRUNPLKGGUJF-RAFJPFSSSA-M
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Warning
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
S8502-5G: S8502-25G: S8502-BULK: S8502-VAR: S8502-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。