S5947
抗Sirt7 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗SIR2L7抗体, 抗Sir2関連タンパク質7型抗体, 抗サーチュイン (silent mating type information regulation 2 ホモログ) 7抗体
サイズを選択してください
¥71,060
サイズを選択してください
About This Item
¥71,060
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~45 kDa
交差性
mouse (predicted), human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using extracts of HEK-293T cells expressing human Sirt7
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing human Sirt7
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIRT7(51547)
mouse ... Sirt7(209011)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
S5947-BULK:
S5947-50UL:
S5947-25UL:
S5947-VAR:
S5947-200UL:
アクティブなフィルタ