Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
おすすめの製品
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8OHdG)は、好気的代謝の副産物や中間体として、また酸化ストレス時に生成するヒドロキシラジカルによる攻撃によってDNAに生じる修飾塩基です。動脈硬化、脳や心臓の虚血再灌流障害、がん、関節リウマチ、炎症、糖尿病、老化、アルツハイマー病などの神経変性疾患など、ヒトのさまざまな病気を引き起こす生体分子の損傷に、フリーラジカル反応が関与していることを裏付ける証拠は増えています。
8OHdGは、細胞DNAの酸化的損傷に対する高感度、安定かつ不可欠なマーカーとして、人気が高まっています。 ヒトでのバイオモニタリングにより、8OHdGは尿中に排泄され、タバコの煙や電離放射線にさらされると著しく増加することが証明されています。 8OHdGは酸化ストレスや変性疾患の原因となるDNAの損傷と非常に強く相関しているため、DNA損傷の研究に使用できる抗体の開発は、多くの用途で期待されています。 細胞内のDNA損傷の直接的な研究に加え、尿中の8OHdG排泄をモニターし、酸化ストレスのバイオマーカーとして機能するイムノアッセイの開発にも応用できます。 産業的な利用として、栄養補助食品メーカーにも及ぶ可能性があり、抗酸化物質やその他の栄養補助食品の有効性を検査するために使用できるイムノアッセイの恩恵を受ける可能性があります。
CHEMICONの8-ヒドロキシグアノシンに対する新しいヤギ抗血清が現在利用できます。 この抗血清は、8-ヒドロキシデオキシグアノシンと完全に交差反応する一方で、他の天然に存在するヌクレオチドとは交差反応しないことが、ELISAによって示されています。ヒトの多くの疾患状態におけるフリーラジカルによる損傷の役割を理解しようとする科学者にとっては、貴重なツールとなるはずです。
8OHdGは、細胞DNAの酸化的損傷に対する高感度、安定かつ不可欠なマーカーとして、人気が高まっています。 ヒトでのバイオモニタリングにより、8OHdGは尿中に排泄され、タバコの煙や電離放射線にさらされると著しく増加することが証明されています。 8OHdGは酸化ストレスや変性疾患の原因となるDNAの損傷と非常に強く相関しているため、DNA損傷の研究に使用できる抗体の開発は、多くの用途で期待されています。 細胞内のDNA損傷の直接的な研究に加え、尿中の8OHdG排泄をモニターし、酸化ストレスのバイオマーカーとして機能するイムノアッセイの開発にも応用できます。 産業的な利用として、栄養補助食品メーカーにも及ぶ可能性があり、抗酸化物質やその他の栄養補助食品の有効性を検査するために使用できるイムノアッセイの恩恵を受ける可能性があります。
CHEMICONの8-ヒドロキシグアノシンに対する新しいヤギ抗血清が現在利用できます。 この抗血清は、8-ヒドロキシデオキシグアノシンと完全に交差反応する一方で、他の天然に存在するヌクレオチドとは交差反応しないことが、ELISAによって示されています。ヒトの多くの疾患状態におけるフリーラジカルによる損傷の役割を理解しようとする科学者にとっては、貴重なツールとなるはずです。
特異性
8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8-OHdG)および8-ヒドロキシグアノシン(8-OHG)と反応します。競合ELISAでは、この抗体は8-ヒドロキシデオキシグアノシンおよび8-ヒドロキシグアノシンヌクレオチドによって100%阻害されました。8-メルカプトグアノシンとは一部交差反応(80%)が認められましたが、8-ブロモグアノシンとの交差反応性は若干(5%)でした。2-デオキシアデノシン、7-メチルグアノシン、グアノシン一リン酸、グアノシンとは反応しませんでした。
免疫原
8-ヒドロキシ-2′-デオキシグアノシンおよび8-ヒドロキシグアノシン
アプリケーション
この抗8-ヒドロキシデオキシグアノシン抗体による8-ヒドロキシデオキシグアノシンの検出において、ELISAおよびIHでの使用が検証されています。
免疫組織染色:>パラフィン包埋、ホルムアルデヒド固定ヒト脳では希釈倍率1:200染色前に脳組織を、10 μg/mLのプロテイナーゼKを用いて、37℃で40分間前処理することをお勧めします。
脱蝋切片を3%H2O2・メタノール溶液で30分間処理し、さらに10%NGS・TBS溶液でブロッキングしました。 ブロッキング前に、切片を10 μg/mlのプロテイナーゼK TBS溶液(pH 7.4)を用いて37℃で40分間処理しました。 DABによって検出します。 抗体は核酸を染色するので、ヒストン障壁を貫通するのに十分なプロテイナーゼを使用することが重要です。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
脱蝋切片を3%H2O2・メタノール溶液で30分間処理し、さらに10%NGS・TBS溶液でブロッキングしました。 ブロッキング前に、切片を10 μg/mlのプロテイナーゼK TBS溶液(pH 7.4)を用いて37℃で40分間処理しました。 DABによって検出します。 抗体は核酸を染色するので、ヒストン障壁を貫通するのに十分なプロテイナーゼを使用することが重要です。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
アナリシスノート
コントロール
皮膚、染色は核に限られます。
皮膚、染色は核に限られます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB5830:
試験成績書(COA)
Johnson Chia-Shen Yang et al.
Journal of clinical medicine, 10(7) (2021-05-01)
Excess lymphedematous tissue causes excessive oxidative stress in lymphedema. Lymphaticovenous anastomosis (LVA) supermicrosurgery is currently emerging as the first-line surgical intervention for lymphedema. No data are available regarding the changes in serum proteins correlating to oxidative stress and antioxidant capacity
Xiaowen Zhao et al.
BMC ophthalmology, 16, 16-16 (2016-02-04)
The purpose of this study was to address the question of how the premature senescence process may affect corneal endothelium after penetrating keratoplasty, because the quality of donor corneal endothelial cells is important for corneal transplant success. The cell senescence
E Deruy et al.
Cell death & disease, 5, e1577-e1577 (2014-12-19)
Senescence is a non-proliferative state reached by normal cells in response to various stresses, including telomere uncapping, oxidative stress or oncogene activation. In previous reports, we have highlighted that senescent human epidermal keratinocytes have two opposite outcomes: either they die
Nancy Mah et al.
PloS one, 6(8), e24351-e24351 (2011-09-13)
Somatic cells can be reprogrammed to induced pluripotent stem cells by over-expression of OCT4, SOX2, KLF4 and c-MYC (OSKM). With the aim of unveiling the early mechanisms underlying the induction of pluripotency, we have analyzed transcriptional profiles at 24, 48
Francesca Gorini et al.
Nucleic acids research, 48(8), 4309-4324 (2020-03-22)
8-Oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine (8-oxodG) is the most common marker of oxidative stress and its accumulation within the genome has been associated with major human health issues such as cancer, aging, cardiovascular and neurodegenerative diseases. The characterization of the different genomic sites where