S5321
S15535
≥98% (HPLC), solid
別名:
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-4-(2,3-dihydro-1h-inden-2-yl)-piperazine
サイズを選択してください
¥74,040
サイズを選択してください
About This Item
¥74,040
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
DMSO: ~6 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1COc2c(O1)cccc2N3CCN(CC3)C4Cc5ccccc5C4
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-2-5-17-15-18(14-16(17)4-1)22-8-10-23(11-9-22)19-6-3-7-20-21(19)25-13-12-24-20/h1-7,18H,8-15H2
InChI Key
QJPPEMXOOWNICQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S5321-5MG:
S5321-BULK:
S5321-VAR:
S5321-25MG:
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。