表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-943-0
MDL number:
Specific activity:
≥1500 units/mg protein
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥1500 units/mg protein
mol wt
32.5 kDa
composition
Protein, ≥70% biuret
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... SOD1(281495)
General description
研究領域:細胞シグナル伝達スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)は、微生物、植物、動物の好気性細胞すべてに存在する低分子量タンパク質です。マンガン SOD、銅–亜鉛 SOD、細胞外 SOD など、3 つの異なるファミリーとして存在しています。[1]
Application
Biochem/physiol Actions
スーパーオキシドジムスターゼは、スーパーオキシドラジカルを過酸化水素と分子状酸素に分解する反応を触媒します。酸素ラジカルの毒性から細胞を保護する上で重要な役割を果たしています。スーパーオキシドアニオン(一酸化窒素(NO)と反応してペルオキシナイトライトを生成)と一酸化窒素(NO)が競合するため、SOD は NO の活性を促進します。SOD は、培養ラット卵巣卵濾胞、神経細胞株、および遺伝子導入マウスにおいてアポトーシスを抑制することも明らかにされています。
Physical form
凍結乾燥品(リン酸カリウムバッファ-塩含有)
Analysis Note
アッセイ法については、McCord, J.M. and Fridovich, I., J. Biol. Chem., 244, 6049(1969)を参照してください。
Other Notes
1ユニットは、反応液量3.0 mLのキサンチンオキシダーゼ共役系において、pH 7.8、25°Cで、チトクロームcの還元を50%阻害します。キサンチンオキシダーゼの濃度は、ΔA550の初期値が0.025 ± 0.005/分となる濃度です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1500 units/mg protein | specific activity 2,000-6,000 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥3000 units/mg dry wt. | specific activity ≥4,500 units/mg protein |
| Gene Information cow ... SOD1(281495) | Gene Information cow ... SOD1(281495) | Gene Information - | Gene Information - |
| form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized solid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| mol wt 32.5 kDa | mol wt 32.5 kDa | mol wt - | mol wt 32.5 kDa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スーパーオキシドジスムターゼ ウシ肝臓由来
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)