Merck
M9024
Sigma-Aldrich
MOPS ナトリウム塩
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸 ナトリウム塩, 4-モルホリンプロパンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14NNaO4S
CAS番号:
分子量:
231.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
BioPerformance Certified
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin and bioburden, tested
有効pH範囲
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Buffers more than buffering agent: introducing a new class of stabilizers for the protein BSA.: This research highlights the use of MOPS sodium salt as a novel stabilizing agent for bovine serum albumin (BSA), extending its role beyond a simple buffering agent. The study demonstrates how MOPS sodium salt can improve the stability of BSA under various conditions, providing significant insights for biochemical applications and protein preservation (Gupta BS et al., 2015).
その他情報
MOPSナトリウム塩製品を簡単に比較検討できるMOPSナトリウム塩規格表をご参照ください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9024-1KG:4548173203676
M9024-BULK:
2513146-500G:
M9024-25G:4548173203683
M9024-VAR:
2513146:
M9024-25KG:4548173203690
M9024-100G:4548173203669
M9024-500G:4548173203706
M9024-BULK-PC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.