Merck
S3388
Sigma-Aldrich
スルホローダミン101酸クロリド
Technical grade
別名:
スルホローダミン 101 スルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H29ClN2O6S2
CAS番号:
分子量:
625.15
Beilstein:
8667894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
組成
Dye content, ~75%
不純物
~1 mol/mol chloroform as solvent of crystallization
溶解性
methanol: 10 mg/mL
蛍光検出
λex 586 nm; λem 605 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C31H29ClN2O6S2/c32-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-33-13-3-7-22(28(18)33)30(24)40-31-23-8-4-14-34-12-2-6-19(29(23)34)16-25(27)31/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2
InChI Key
MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スルホローダミン101は赤色の蛍光色素です。水に溶ける両性のローダミンです。本色素は、特に新皮質におけるアストログリア(星状膠細胞)のマーカーとして使用できます。一般に脳画像検査に使用されます。研究により、スルホローダミン101はてんかん薬として使用可能なことが示唆されています。
アプリケーション
スルホローダミン101酸塩化物は、ラムノガラクツロナンIベースのマイクロカプセルの薬物送達特性を研究するためのモデル薬物として、カプセル化された蛍光プローブに使用されています。また、アストロサイト(星状細胞)に特異的な色素として共焦点画像化(イメージング)にも使用されています。
関連事項
スルホロ-ダミン101の2種類のモノスルホニルクロリド誘導体の混合物。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S3388-BULK:
S3388-VAR:
S3388-1MG:
S3388-5MG:
S3388-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vivo imaging of oligodendrocytes with sulforhodamine 101
Robert A Hill
Nature Medicine, 11(11), 1081-1082 (2014)
Tian Wang et al.
Cell biochemistry and biophysics, 65(3), 381-398 (2012-10-31)
Loop diuretics such as bumetanide and furosemide enhance aminoglycoside ototoxicity when co-administered to patients and animal models. The underlying mechanism(s) is poorly understood. We investigated the effect of these diuretics on cellular uptake of aminoglycosides, using Texas Red-tagged gentamicin (GTTR)
Ping-Jung Su et al.
Biomacromolecules, 13(9), 2917-2925 (2012-08-11)
To understand complex micro/nanoscale ECM stem cell interactions, reproducible in vitro models are needed that can strictly recapitulate the relative content and spatial arrangement of native tissue. Additionally, whole ECM proteins are required to most accurately reflect native binding dynamics.
Jianfen Luo et al.
The Annals of otology, rhinology, and laryngology, 121(3), 208-216 (2012-04-26)
We examined the distribution of gentamicin sulfate in the inner ear after delivery via a chitosan glycerophosphate (CGP) hydrogel system and examined the change in morphology of the hair cells so as to determine how gentamicin affected the function of
Mitochondrial dysfunction is an important cause of neurological deficits in an inflammatory model of multiple sclerosis
Mona S
Scientific Reports, 63, 33249-33249 (2016)