¥26,800
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-n2nc(cc2-c3ccc(Cl)cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H12ClF3N2O/c1-24-14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3
InChI Key
PQUGCKBLVKJMNT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S2064-VAR:
S2064-IP:
S2064-5MG:
S2064-BULK:
アクティブなフィルタ