アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-n2nc(cc2-c3ccc(Cl)cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H11ClF3N3O2S/c17-11-3-1-10(2-4-11)14-9-15(16(18,19)20)22-23(14)12-5-7-13(8-6-12)26(21,24)25/h1-9H,(H2,21,24,25)
InChI Key
NSQNZEUFHPTJME-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0106-BULK:
PZ0106-25MG:
PZ0106-5MG:
PZ0106-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research