Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
AB1543P
Sigma-Aldrich
抗シナプシンI抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Synapsin-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, mouse, rat, bovine
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYN1(6853)
詳細
シナプシンは、シナプスにおける神経伝達物質放出の調節に長期にわたって関与しているタンパク質のファミリーです。特に、エクソサイトーシスを介した放出にいつでも利用できるシナプス小胞の数の調節に関与すると考えられています。シナプシンは、3種類の異なる遺伝子、すなわちシナプシンI、IIおよびIIIによってコードされており、異なるニューロン末端がこれらの異なる量をコードします。シナプシンは、どの時点においても, 脳タンパク質の総量の1%を占めています。
シナプシンの役割に関する仮説が、最新の研究により示唆されています。それは、シナプシンは、シナプス小胞のシナプス前膜への移動と伝達物質の放出を阻止する細胞骨格の成分に、シナプス小胞を結合させるというものです。活動電位中には、シナプシンはCa2+/カルモデュリン依存性プロテインキナーゼIIによってリン酸化されてシナプス小胞を放出し、シナプス小胞の膜への移動と神経伝達物質の放出を可能にします。
特異性
シナプシンI(80,000および77,000の分子量)。シナプシンは、脳神経終末にのみ局在する優れたシナプスのマーカーです。免疫標識は、抗体とシナプシンIとの事前吸着によりブロックされます。
免疫原
ウシ脳から精製されたシナプシンI(IaとIbの混合物)。
アプリケーション
この抗シナプシンI抗体は、シナプシンIの検出において、ELISA、IC、IH、IH(P)、IP、WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:
以前のロットを1:200~1:1,000希釈で使用しました。
免疫細胞染色:
以前のロットを1:500~1:2,000希釈で使用しました。
免疫沈降:
1 μgの以前のロットを使用して、200 μgのラット脳タンパク質のSDSホモジネートからすべてのシナプシンIを免疫沈降しました。
注:上記の希釈には35S-プロテインAを用いています。 ECLを用いて特異的な免疫標識を得るには、かなり高めの希釈が必要です。
免疫組織染色:
1:500~1:2,500
ELISA:
1:2,500~1:10,00
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
シナプスおよびシナプス生物学
品質
免疫組織染色(パラフィン):
ラット海馬ニューロンにおけるシナプシンI(AB1543P)の代表的な染色パターン/形態。組織をクエン酸塩(pH 6.0)で前処理し、抗原賦活化を行いました。この抗体を1:1000に希釈し、IHC-Select試薬をHRP-DABとともに用いました。 免疫活性は、神経細胞体の末端に直接関わっていると見られます。
エピトープ検索によるIHC-パラフィン染色:
ラット海馬
ターゲットの説明
77および80 kDa
関連事項
先発品:MAB355
物理的形状
イムノアフィニティー精製
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナル抗体、5 mM重炭酸アンモニウムから凍結乾燥された緩衝液に溶解。50 μLのPBSで再溶解してください。
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
脳組織。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB1543P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Valerie Kilman et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(4), 1328-1337 (2002-02-19)
Maintaining the proper balance between excitation and inhibition is necessary to prevent cortical circuits from either falling silent or generating epileptiform activity. One mechanism through which cortical networks maintain this balance is through the activity-dependent regulation of inhibition, but whether
Zi-Xuan He et al.
Cell reports, 33(5), 108343-108343 (2020-11-05)
Major depressive disorder (MDD) presents with two primary symptoms: depressed mood and anhedonia, which suggests that distinct neuronal circuits may regulate MDD. However, the underlying circuits of these individual symptoms linked to depression remain elusive. Herein, we identify a discrete
Diffuse and specific tectopulvinar terminals in the tree shrew: synapses, synapsins, and synaptic potentials.
Wei, H; Masterson, SP; Petry, HM; Bickford, ME
Testing null
NMDA receptors mediate synaptic competition in culture.
She, K; Craig, AM
Testing null
Kyungmin Ji et al.
PloS one, 8(2), e56293-e56293 (2013-02-09)
Microglia are the immunocompetent cells of the central nervous system. In the physiological setting, their highly motile processes continually survey the local brain parenchyma and transiently contact synaptic elements. Although recent work has shown that the interaction of microglia with