18772
Anti-Rabbit IgG - Atto 488 antibody produced in goat
whole molecule, 1 mg/mL protein
別名:
Atto 488-[goat-Anti-rabbit IgG], whole molecule
サイズを選択してください
¥90,900
サイズを選択してください
About This Item
¥90,900
おすすめの製品
結合体
Atto 488 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
50% glycerol
交差性
rabbit
濃度
1 mg/mL protein
テクニック
immunocytochemistry: 1:500
immunofluorescence: 1:200
immunohistochemistry: suitable
蛍光検出
λex 485 nm; λem 552 nm in PBS
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
Atto 488 is a labeling dye with high molecular absorption (90,000) and quantum yield (0.80) as well as sufficient Stokes shift between excitation and emission maximum. It is optimized for excitation with an argon laser, and is characterized by high photostability. Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
免疫原
アプリケーション
物理的形状
アナリシスノート
法的情報
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
18772-1ML-F:
18772-BULK-F:
18772-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
イムノブロッティング(ウェスタンブロット転写法)は現代のプロテオミクス研究において一般的な手法です。
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.